Learn More
3-(1-Naphthoeyl)indol, TRC
Artikelnummer. 30469604
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469604 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3680251G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1'-Naphthoyl Indole
CAS 109555-87-5
Summenformel C19 H13 N O
Menge 1 g
Synonym Methanone','1H-indol-3-yl-1-naphthalenyl-, Ketone','indol-3-yl 1-naphthyl (6CI), 1H-Indol-3-yl-1-naphthalenylmethanone, 3-(1-Naphthoyl)indole
InChI-Formel InChI=1S/C19H13NO/c21-19(17-12-20-18-11-4-3-9-15(17)18)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-12,20H
SMILES O=C(c1cccc2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34
IUPAC-Name 1H-Indol-3-yl(naphthalin-1-yl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 271.31
Formelmasse 271.0997