Learn More
3-(1-Naphthoeyl)indol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1'-Naphthoyl Indole |
| CAS | 109555-87-5 |
| Summenformel | C19 H13 N O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Methanone','1H-indol-3-yl-1-naphthalenyl-, Ketone','indol-3-yl 1-naphthyl (6CI), 1H-Indol-3-yl-1-naphthalenylmethanone, 3-(1-Naphthoyl)indole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H13NO/c21-19(17-12-20-18-11-4-3-9-15(17)18)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-12,20H |
| SMILES | O=C(c1cccc2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34 |
| IUPAC-Name | 1H-Indol-3-yl(naphthalin-1-yl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 271.31 |
| Formelmasse | 271.0997 |