Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Naphthyl)propionsäure, 96%
Marke:  Alfa Aesar™ H33795.03
Weitere Details : CAS : 3243-42-3 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466657
  • 57.76 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3243-42-3
200.237
PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
95254
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCC(=O)O
C13H12O2
MFCD00033058
3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
3-Naphthalen-1-ylpropansäure
Spezifikation
3-(1-Naphthyl)propionic acid
1g
C13H12O2
3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCC(=O)O
200.237
200.24
155°C to 159°C
3243-42-3
MFCD00033058
PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
3-Naphthalen-1-ylpropansäure
95254
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation