Learn More
3-(1-Naphthyl)propionsäure, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032369
48.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3243-42-3
C13H12O2
200.24
MFCD00033058
PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
95254
3-Naphthalen-1-ylpropansäure
OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3243-42-3
C13H12O2
200.24
MFCD00033058
PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
95254
3-Naphthalen-1-ylpropansäure
OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(1-Naphthyl)propionic acid
Schmelzpunkt 155°C to 159°C
Menge 1 g
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 96%