Learn More
3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-1-(4-chlor-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30452400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452400 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7676051MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-ol
CAS 2512199-65-2
Summenformel C17 H24 Cl N3 O2
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2,3)17(22,10-21-12-19-11-20-21)8-7-13-5-6-14(18)15(9-13)23-4/h5-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-4H3
SMILES COc1cc(CCC(O)(Cn2cncn2)C(C)(C)C)ccc1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 337.844
Formelmasse 337.156