Learn More
3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-1-(4-chlor-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30456393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456393 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7676052.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-4,4-dimethylpentan-3-ol
CAS 2512199-65-2
Summenformel C17 H24 Cl N3 O2
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2,3)17(22,10-21-12-19-11-20-21)8-7-13-5-6-14(18)15(9-13)23-4/h5-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-4H3
SMILES COc1cc(CCC(O)(Cn2cncn2)C(C)(C)C)ccc1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 337.844
Formelmasse 337.156