Learn More
3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde |
CAS | 127404-22-2 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C10H8N2O |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-1h-imidazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-imidazolyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl, 3-imidazol-1-yl benzaldehyde, pubchem22683, 3-imidazolylbenzaldehyde |
InChI-Schlüssel | CGTQCZGDVDTRDI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)N2C=CN=C2)C=O |
IUPAC-Name | 3-Imidazol-1-ylbenzaldehyd |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.187 |