Learn More
3-(1 H-pyrrol-1-yl)benzol-1-Carbothioamid, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge SPB01074DA
Weitere Details : CAS : 175276-79-6 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029471
  • 130.20 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 11-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
175276-79-6
202.275
LKZUYCBQOPNMNQ-UHFFFAOYSA-N
2799009
C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)C(=S)N
C11H10N2S
MFCD00052522
3-1h-pyrrol-1-yl benzene-1-carbothioamide, 3-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, 3-1h-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,3-1h-pyrrol-1-yl, 3-1h-pyrrol-1-yl benzothioamide, amino 3-pyrrolylphenyl methane-1-thione
3-Pyrrol-1-ylbenzolcarbothioamid
Spezifikation
3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide
175276-79-6
97%
MFCD00052522
LKZUYCBQOPNMNQ-UHFFFAOYSA-N
3-Pyrrol-1-ylbenzolcarbothioamid
2799009
97%
1g
97.0
C11H10N2S
3-1h-pyrrol-1-yl benzene-1-carbothioamide, 3-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, 3-1h-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,3-1h-pyrrol-1-yl, 3-1h-pyrrol-1-yl benzothioamide, amino 3-pyrrolylphenyl methane-1-thione
C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)C(=S)N
202.275
202.28
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate