Learn More
3-(1 H-pyrrol-1-yl)benzol-1-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 202.28 |
Reinheit (%) | 97% |