Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)propannitril, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CD01949EA
Weitere Details : CAS : 43036-06-2 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10007014
  • 38.64 € / 10 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
43036-06-2
120.16
IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
96527
N#CCCN1C=CC=C1
C7H8N2
MFCD00003092
3-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-2-cyanoethyl pyrrole, 1-2-cyanoethyl pyrrole, pyrrole-1-propionitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 3-pyrrol-1-yl propiononitrile, n-2-cyanoethyl-pyrrole, 3-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-cyanoethylpyrrole, n-2-cyanoethyl pyrole
3-(1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
Spezifikation
3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
43036-06-2
C7H8N2
3-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-2-cyanoethyl pyrrole, 1-2-cyanoethyl pyrrole, pyrrole-1-propionitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 3-pyrrol-1-yl propiononitrile, n-2-cyanoethyl-pyrrole, 3-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-cyanoethylpyrrole, n-2-cyanoethyl pyrole
N#CCCN1C=CC=C1
120.16
120.15
10g
97%
MFCD00003092
IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
3-(1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
96527
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate