Learn More
3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyldimethylcarbamat, Mikromol™
Beschreibung
3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyldimethylcarbamat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate |
| CAS | 25081-93-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H20 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol dimethylcarbamate, Rivastigmine Related Compound B, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B as Racemate, Rivastigmine Impurity B as Racemate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3 |
| SMILES | CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| IUPAC-Name | [3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-dimethylcarbamat |
| Mehr anzeigen |