Learn More
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol (Dimetol), Mikromol™
Beschreibung
3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol (Dimetol)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimetol |
| CAS | 139306-10-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dimetol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H15 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Rivastigmine Related Compound C (USP), NAP 226-90, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Dimetol, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. A (EP), Rivastigmine Imp. A (EP), Rivastigmine USP Related Compound C, Rivastigmine USP RC C, Rivastigmine Related Compound C, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity A, Rivastigmine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N(C)C)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol |
| Mehr anzeigen |