Learn More
3-(2,2,2-Trifluorethoxy)prop-1-in, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)prop-1-yne |
| CAS | 1481-06-7 |
| Summenformel | C5H5F3O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1-propyne, 2-Propynyl 2,2,2-trifluoroethyl Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5F3O/c1-2-3-9-4-5(6,7)8/h1H,3-4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COCC#C |
| IUPAC-Name | 3-(2,2,2-Trifluorethoxy)-1-propin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.09 |
| Formelmasse | 138.03 |