Learn More
3-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propannitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propanenitrile |
| CAS | 16418-26-1 |
| Summenformel | C9H15NO3 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-[(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)methoxy]propionitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2)12-7-8(13-9)6-11-5-3-4-10/h8H,3,5-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC(COCCC#N)O1 |
| IUPAC-Name | 3-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.22 |
| Formelmasse | 185.1052 |