missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(2,3,3-Trimethyl-3H-indol-5-yl)-propionsäure, 96 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33049.03

Weitere Details : CAS : 1072069-91-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15468285

  • 259.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
25-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1072069-91-0
231.295
QIMIOCZMNPBLPO-UHFFFAOYSA-N
45497368
CC1=NC2=C(C1(C)C)C=C(C=C2)CCC(=O)O
C14H17NO2
MFCD12922972
3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethylindol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propionic acid
3-(2,3,3-Trimethylindol-5-yl)Propansäure

Spezifikation

3-(2,3,3-Trimethyl-3H-indol-5-yl)propionic acid
1g
C14H17NO2
3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethylindol-5-yl propanoic acid, 3-2,3,3-trimethyl-3h-indol-5-yl propionic acid
CC1=NC2=C(C1(C)C)C=C(C=C2)CCC(=O)O
231.295
231.29
145°C to 146°C
1072069-91-0
MFCD12922972
QIMIOCZMNPBLPO-UHFFFAOYSA-N
3-(2,3,3-Trimethylindol-5-yl)Propansäure
45497368
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation