Learn More
3-(2-Amino-5-benzoxazolyl)-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Amino-5-benzoxazolyl)-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1224844-38-5 |
| Summenformel | C15H15N7O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | INK 128, MLN 0128, Sapanisertib |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H15N7O/c1-7(2)22-14-11(13(16)18-6-19-14)12(21-22)8-3-4-10-9(5-8)20-15(17)23-10/h3-7H,1-2H3,(H2,17,20)(H2,16,18,19) |
| SMILES | CC(C)n1nc(c2ccc3oc(N)nc3c2)c4c(N)ncnc14 |
| IUPAC-Name | 5-(4-Amino-1-Propan-2-ylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1,3-Benzoxazol-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 309.33 |
| Formelmasse | 309.1338 |