Learn More
3-(2-Aminoethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046776
69.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20173-24-4
C7H11N2
123.18
MFCD00191604
NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
854051
[NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20173-24-4
C7H11N2
123.18
MFCD00191604
NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
854051
[NH3+]CCC1=CC=CN=C1
3-(2-Aminoethyl)pyridine has been used in the synthesis of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(2-Aminoethyl)pyridin wurde bei der Synthese von Harnstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Kohlendioxid fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Siedepunkt 119°C to 120°C (19 mmHg)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.5518
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 111288
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-(Pyridin-3-yl)ethan-1-aminium
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%