Learn More
3-[2-(Chlormethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylamin hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[2-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride |
CAS | 930111-03-8 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C12H19Cl2NO |
MDL-Nummer | MFCD09702397 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 2-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1 |