Learn More
3-(2-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698976
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
23598-72-3
C11H8ClNO3
237.64
MFCD00020813
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
90203
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure
CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
23598-72-3
C11H8ClNO3
237.64
MFCD00020813
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
90203
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonsäure
CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Chemischer Name oder Material 3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 237.64
Reinheit (%) 97%
Menge 10 g