Learn More
3-(2-Ethoxy-2-oxoethyliden)-4-oxo-1-piperidincarbonsäure-1,1-dimethylethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)-4-oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1395498-37-9 |
| Summenformel | C14H21NO5 |
| Menge | 150 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H21NO5/c1-5-19-12(17)8-10-9-15(7-6-11(10)16)13(18)20-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-(3E)-3-(2-Ethoxy-2-oxoethyliden)-4-oxopiperidin-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 283.32 |
| Formelmasse | 283.142 |