Learn More
3-(2-formyl-1 H-pyrrol-1-yl)propanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702333
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10702333 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10130562 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702333 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP01383EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 43036-05-1
Summenformel C8H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 148.165
MDL-Nummer MFCD02180764
InChI-Schlüssel SUUQLYBKCBUSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-formyl-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrolyl propanenitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile,2-formyl, 1-2-cyanoethyl-2-formyl-1h-pyrrole, 1-2-cyanoethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 2-formyl-9ci
PubChem CID 2735853
IUPAC-Name 3-(2-Formylpyrrol-1-yl)propannitril
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%