missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronsäurepinacolester, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 69.0°C to 70.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C15H23BO3 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Molekulargewicht (g/mol) | 262.16 |
Formelmasse | 262.16 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-(2-Hydroxy-2-propanyl)phenylboronic acid pinacol ester
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'