Learn More
3-[2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-1,2-propandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-1,2-propanediol |
| CAS | 163685-41-4 |
| Summenformel | C15H24O6 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-, 3-[2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]propane-1,2-diol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H24O6/c1-19-7-6-12-2-4-15(5-3-12)21-11-14(18)10-20-9-13(17)8-16/h2-5,13-14,16-18H,6-11H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CO)cc1 |
| IUPAC-Name | 3-[2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]propan-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.35 |
| Formelmasse | 300.1573 |