Learn More
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL, TRC
Artikelnummer. 30400710
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400710 10 mg
30406120 25 mg
30408233 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI68400010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27048-01-7
Summenformel C10 H18 I N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.17
IUPAC-Name 2-iodo-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)acetamide
SMILES CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Formelmasse 325.0413