Learn More
3-(2-Methoxyphenoxy) Lactic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Methoxyphenoxy) Lactic Acid |
| CAS | 13057-65-3 |
| Summenformel | C10H12O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | beta-(2-Methoxyphenoxy)lactic Acid, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propanoic Acid, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)-propanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-14-8-4-2-3-5-9(8)15-6-7(11)10(12)13/h2-5,7,11H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccccc1OCC(O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.2 |
| Formelmasse | 212.0685 |