Learn More
[3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC42009DA
Weitere Details : CAS : 857284-07-2 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
857284-07-2 | |
237.299 | |
DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N | |
7164622 | |
C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO |
C13H19NO3 | |
MFCD07772846 | |
3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol | |
[3-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol |
Spezifikation
[3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD07772846 | |
DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol | |
7164622 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
857284-07-2 | |
100.0 | |
C13H19NO3 | |
3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol | |
C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO | |
237.299 | |
237.3 |