Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3776559
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
58438-03-2
C13H13NO2
215.25
MFCD00066087
JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
185915
(2S)-2-amino-3-naphthalin-2-ylpropansäure
N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
58438-03-2
C13H13NO2
215.25
MFCD00066087
JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
185915
(2S)-2-amino-3-naphthalin-2-ylpropansäure
N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Chemischer Name oder Material 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 250 mg
Physikalische Form Kristallpulver