Learn More
Alfa Aesar™ 3-(2-Thienyl)-acrylsäure, überwiegend trans, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11414133
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414133 10 g 10 Gramm
11424133 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414133 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A10342.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 15690-25-2
Summenformel C7H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.183
MDL-Nummer MFCD00005455
InChI-Schlüssel KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-2-thienyl acrylic acid, 3-thiophen-2-yl acrylic acid, 2-thiopheneacrylic acid, 2e-3-thiophen-2-yl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-thienyl acrylic acid, 2-thienylacrylic acid, e-3-thiophen-2-yl acrylic acid, 2-thiopheneacrylic acid, e, unii-ino5aty68d, 2-propenoic acid, 3-2-thienyl
PubChem CID 735981
IUPAC-Name (E)-3-Thiophen-2-ylprop-2-Enosäure
SMILES C1=CSC(=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3- (2-Thienyl)acrylic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 10 g
Beilstein 112053
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) ≥98%