Learn More
3-[2-(Trimethylsilyl)-ethynyl]-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7039477
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
915402-03-8
C17H25BO2Si
300.28
MFCD08706285
LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester
17999151
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
915402-03-8
C17H25BO2Si
300.28
MFCD08706285
LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester
17999151
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 1 g
IUPAC-Name Trimethyl-[2-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Ethynyl]Silan
Formelmasse 300.28
Reinheit (%) 97%