Learn More
3,20-Disemicarbazon-17,21-dihydroxy-pregna-1,4-dien-3,11,20-trion-21-acetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,20-Disemicarbazone-17,21-dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-Acetate |
| CAS | 115097-56-8 |
| Summenformel | C25H34N6O6 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 11beta,17,21-' ' trihydroxy-Pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 3,20-disemicarbazone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H34N6O6/c1-13(32)37-12-19(29-31-22(27)35)25(36)9-7-17-16-5-4-14-10-15(28-30-21(26)34)6-8-23(14,2)20(16)18(33)11-24(17,25)3/h6,8,10,16-17,20,36H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3,(H3,26,30,34)(H3,27,31,35)/b28-15+,29-19-/t16-,17-,20+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC\C(=N\NC(=O)N)\[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C\C(=N\NC(=O)N)\C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC-Name | [(2Z)-2-(Carbamoylhydrazinyliden)-2-[(3E,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-3-(Carbamoylhydrazinyliden)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-11-oxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 514.57 |
| Formelmasse | 514.254 |