Learn More
3,3,3-Trifluor-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058462
61.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2240-88-2
C3H5F3O
114.067
MFCD00190649
HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
137512
3,3,3-Trifluorpropan-1-ol
C(CO)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2240-88-2
C3H5F3O
114.067
MFCD00190649
HDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoro-1-propanol, 3,3,3-trifluoropropanol, 1-propanol, 3,3,3-trifluoro, trifluoropropanol, acmc-1cqb1, 3,3,3-trifluoropropanol-1, 2-trifluoromethyl ethan-1-ol, 3,3,3-trifluoro-propan-1-ol, poly difluoromethylene , alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl, 3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
137512
3,3,3-Trifluorpropan-1-ol
C(CO)C(F)(F)F
3,3,3-Trifluoro-1-propanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3,3-Trifluoro-1-Propanol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Dichte 1.294
Siedepunkt 100°C to 101°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Brechungsindex 1.32
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1734777
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 114.07
Reinheit (%) 97%