Learn More
3-(3,4-Dimethoxy-d6-phenyl)propionsäure-2,2,3,3-d4-Säure, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid dimethoxy,ethyl-d10 |
| CAS | 1398065-72-9 |
| Summenformel | C11 2H10 H4 O4 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 3-(3,4-Dimethoxy-d6-phenyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid D10 (dimethoxy-D6,ethyl-D4), 3,4-Di(methoxy-d3)benzenepropanoic-2,2,3,3-d4 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7 H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)/i1D3,2D3,4D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1OC([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-[3,4-Bis(trideuteriomethoxy)phenyl]-2,2,3,3-tetradeuteriopropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.29 |
| Formelmasse | 220.152 g/mol |
| Mehr anzeigen |