Learn More
3,3',5,5'-Tetra-tert-Butyldiphenoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294238 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15294238 2 g 2 Gramm
15204248 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294238 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448300020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2455-14-3
Summenformel C28H40O2
Molekulargewicht (g/mol) 408.63
InChI-Schlüssel GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi cyclohexylidene-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, unii-4m92z38q9a, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-dibenzoquinone, bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl, 2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenylquinone, 2,6-ditert-butyl-4-3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, pubchem13798, rarechem bw gc 0005
PubChem CID 225283
IUPAC-Name 2,6-Ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Schmelzpunkt 247.0°C to 248.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 2 g
Formelmasse 408.63
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.