Learn More
3,3 ',5,5-Tetra-tert-Butyldiphenoquinon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352037
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352037 2 g 2 Gramm
11362037 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07743.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2455-14-3 | C28H40O2 | 408.626 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2455-14-3
Summenformel C28H40O2
Molekulargewicht (g/mol) 408.626
MDL-Nummer MFCD00051798
InChI-Schlüssel GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi cyclohexylidene-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, unii-4m92z38q9a, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-dibenzoquinone, bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl, 2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenylquinone, 2,6-ditert-butyl-4-3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, pubchem13798, rarechem bw gc 0005
PubChem CID 225283
IUPAC-Name 2,6-Ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Schmelzpunkt 242°C to 246°C
Menge 2 g
Beilstein 1916759
Formelmasse 408.63
Reinheit (%) ≥98%