Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021509
31.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54827-17-7
C16H20N2
240.35
MFCD00007748
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
41206
4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54827-17-7
C16H20N2
240.35
MFCD00007748
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
41206
4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, 98 % oder TMB, CAS-Nr. 54827-17-7, ist ein kolorimetrisches Reagenz, das für den laborbasierten Substratnachweis verwendet wird.
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood. It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ausgezeichnetes kolorimetrisches Substrat für den Nachweis von mit Meerrettichperoxidase markierten Sonden; es ist besonders nützlich bei ELISA-Verfahren und das blaue Ergebnis kann spektrophotometrisch bei 370 oder 650 nm abgelesen werden3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin wird als klinisches Reagenz für die Blutuntersuchung verwendet. Es wird auch als Chromogensubstrat bei immunhistochemischen Färbungen verwendet. Darüber hinaus wird es als Visualisierungsreagenz in Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) verwendet. Außerdem wird es als Ersatz für krebserzeugende Verbindungen wie Benzidin und o-Phenylendiamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Ethanol, Aceton, Chloroform, Toluol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Metallen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Menge 1 g
Beilstein 2808541
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formelmasse 240.35
Reinheit (%) 98%