Learn More
3,3,5-Trimethylcyclohexylsalicylat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313789
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313789 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313789 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17881300100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homosalate
CAS 118-56-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Homosalate
Versandbedingung +20°C
Summenformel C16 H22 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
SMILES CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC-Name (3,3,5-Trimethylcyclohexyl)-2-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 262.34
Menge 100 mg
Formelmasse 262.1569 g/mol