missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylharnstoff, Mikromol™

Artikelnummer. 30457903
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457903 4 x 25 mg 100 Milligramm
17959754 25 mg 25 Milligramm
17939174 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30457903 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0128.1000254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylharnstoff, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
CAS 2727065-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H33 N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Celiprolol Hydrochloride Imp. D (EP), Celiprolol Imp. D (EP), 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity D, Celiprolol Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Lösungstyp Neat
SMILES CCN(CC)CC(O)COc1ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc1C(=O)C
IUPAC-Name 3-[3-Acetyl-4-[3-(Diethylamino)-2-Hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 379.49
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 379.2471 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.