Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zweiweghahn mit PTFE-Küken, NS 18,8 schräge Bohrung 4 mm
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 02431804
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l· s-1. Mit Gewindehahnsicherung, 2 schräge Bohrungen, Material: Borosilikatglas 3.3.2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken
Mit massivem Glasküken
Bohrung: 4mm
Küken: 18,8mm
φ Rohr: 10/7mm
Hahn: 4 NS/19 NS
Küken: PTFE
Spezifikation
2-Wege-Absperrhahn | |
Borosilikatglas | |
DIN 12540-1 | |
PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde |