Learn More
VITLAB™ Bürette aus 3.3 Borosilikatglas mit Schellbach-Streifen
Diese Büretten eignen sich zur sicheren und präzisen Volumenabgabe und für Titrationsanwendungen. VITLAB™ 3.3 Borosilikatglas-Büretten mit Schellbach-Streifen bestehen aus Borosilikatglas 3.3 mit Toleranzen nach DIN ISO 384 Klasse B und verfügen über kontrastreiche schwarze Markierungen.
63.35 € - 77.95 €
Spezifikation
Farbe | Brown |
---|---|
Länge (metrisch) | 900 mm |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Enthält | Schellbachstreifen |
Material des Sperrhahns | PMMA, PTFE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11837950
|
VITLAB™
106399 |
25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10172261
|
VITLAB™
106499 |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe ‘Ex’
- Automatische Nullpunkteinstellung
- Der Absperrhahn der Bürette lässt sich leicht drehen und ermöglicht eine Feintitration.
- Die Haltevorrichtung für das Steigrohr bietet zusätzlichen Schutz gegen Erschütterungen.
- Materiali: Bürette aus Borosilikatglas 3.3, PP-Einfüllstutzen, PMP/PTFE-Bürette mit Absperrhahn und PE-LD-Reservoirflasche
Spezifikation
Brown | |
Borosilikatglas 3.3 | |
PMMA, PTFE | |
Klasse B |
900 mm | |
Schellbachstreifen | |
Bürette | |
DE 10 2005 034 963 |