Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit geflanschtem Rand
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt DIN EN ISO1042-Normen. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit Flanschrand verhindern Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer. Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
25.60 € - 56.40 €
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042, DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Klasse | Klasse A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Fehlergrenze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11663199
|
BRAND™
37045 |
10 ml | ±0.04 ml |
25.60 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12693566
|
BRAND™
37046 |
20 ml | ±0.04 ml |
26.70 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11808361
|
BRAND™
37047 |
25 ml | ±0.04 ml |
26.70 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11818361
|
BRAND™
37048 |
50 ml | ±0.06 ml |
28.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11828361
|
BRAND™
37049 |
100 ml | ±0.10 ml |
32.50 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11838361
|
BRAND™
37050 |
200 ml | ±0.15 ml |
43.70 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11708148
|
BRAND™
37051 |
250 ml | ±0.15 ml |
44.40 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11848361
|
BRAND™
37052 |
500 ml | ±0.25 ml |
56.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10303631
|
BRAND™
37053 |
1000 ml | ±0.4 ml |
44.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Der Rollrand verhindert Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Durchsichtig | |
Klasse A |
DIN EN ISO 1042, DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich. | |
Borosilikatglas |