missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(3-Chlorphenoxy)piperidinhydrochlorid, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15428077
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428077 250 mg 250 Milligramm
15418077 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15428077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51180.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1185301-51-2
Summenformel C11H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 248.147
MDL-Nummer MFCD11870724
InChI-Schlüssel CNQOQASAMXQVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenoxy piperidine hydrochloride, 3-3-chlorophenoxy piperidine hcl, 3-3-chlorophenoxy piperidinehydrochloride, 3-3-chlorophenoxy piperidine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 46735660
IUPAC-Name 3-(3-Chlorphenoxy)piperidin;Hydrochlorid
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC(=CC=C2)Cl.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 248.15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.