Learn More
3,3'-Di-n-Pentylthiadicarbocyanin-Iodid, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15438725
Click to view available options
Menge:
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3'-Di-n-pentylthiadicarbocyanine iodide
CAS 53213-96-0
Schmelzpunkt ∽212°C (decomposition)
Summenformel C29H35IN2S2
MDL-Nummer MFCD07433877
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 3-pentyl-2-1e,3e-5-3-pentyl-1,3-benzothiazol-2 3h-ylidene-1,3-pentadienyl-1,3-benzothiazol-3-ium iodide, 3-pentyl-2-5-3-pentyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl penta-2,, 3-pentyl-2-1e,3e,5z-5-3-pentylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide, 3-pentyl-2-5-3-pentyl-1,3-benzothiazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
InChI-Schlüssel IDGJDXHDJJPLIE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [I-].CCCCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC=CC1=[N+](CCCCC)C2=CC=CC=C2S1
IUPAC-Name 3-pentyl-2-[5-(3-pentyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Molekulargewicht (g/mol) 602.64
PubChem CID 53425757
Formelmasse 602.65
Reinheit (%) 96%