Learn More
3,3'-Diaminobenzidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3,3'-Diaminobenzidine is used as peroxidase substrate and a reagent for spectrophotometric determination of selenium. DAB is used for the immunohistochemical staining of nucleic acids and proteins. As a dark brown dye, was used as an antibody-specific stain to identify the paired antibodies in breast tissue. It may be used for the synthesis of a useful, linear, Schiff-base coordination polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Diaminobenzidin wird als Peroxidase-Substrat und als Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Selen verwendet. DAB wird für die immunhistochemische Färbung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet. Wird als dunkelbrauner Farbstoff als antikörperspezifischer Färbemittel zur Identifizierung der gepaarten Antikörper im Brustgewebe verwendet. Kann für die Synthese eines nützlichen, linearen, Schiff-basierten Koordinationspolymers verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
3,3′-Diaminobenzidin wird als Peroxidase-Substrat und als Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Selen verwendet. DAB wird für die immunhistochemische Färbung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet. Wird als dunkelbrauner Farbstoff als antikörperspezifischer Färbemittel zur Identifizierung der gepaarten Antikörper im Brustgewebe verwendet. Kann für die Synthese eines nützlichen, linearen, Schiff-basierten Koordinationspolymers verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3'-Diaminobenzidine |
Schmelzpunkt | 175°C to 177°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly). |
Formelmasse | 214.27 |
Reinheit (%) | 99% |