missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3'-Diaminobenzophenon, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045018
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
611-79-0
C13H12N2O
212.25
MFCD00014774
TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
69145
3-(3-aminobenzoyl)aniline
NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
611-79-0
C13H12N2O
212.25
MFCD00014774
TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
69145
3-(3-aminobenzoyl)aniline
NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diaminobenzophenone
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Siedepunkt 285°C (11 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2837605
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥90%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'