missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3'-Diaminodiphenylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045627
19.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
599-61-1
C12H12N2O2S
248.30
MFCD00007792
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
3,3'-sulfonyldianiline, 3,3'-diaminodiphenyl sulfone, 3-aminophenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis, 3,3'-sulphonyldianiline, bis m-aminophenyl sulfone, 3-aminophenyl-sulfone, 3,3'-diaminophenyl sulfone, 3,3'-sulfonylbis aniline, sulfone, bis m-aminophenyl
11741
3-(3-Aminophenyl)sulfonylanilin
NC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
599-61-1
C12H12N2O2S
248.30
MFCD00007792
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
3,3'-sulfonyldianiline, 3,3'-diaminodiphenyl sulfone, 3-aminophenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis, 3,3'-sulphonyldianiline, bis m-aminophenyl sulfone, 3-aminophenyl-sulfone, 3,3'-diaminophenyl sulfone, 3,3'-sulfonylbis aniline, sulfone, bis m-aminophenyl
11741
3-(3-Aminophenyl)sulfonylanilin
NC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C1=CC(N)=CC=C1

3,3'-Diaminodiphenyl sulfone is used for curing agent for epoxy resin and also important monomer for polysulfonamide fiber(PSA).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,3′-Diaminodiphenylsulfon wird für das Aushärten von Epoxidharz und auch als wichtiges Monomer für Polysulfonamidfasern (PSA) verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 2215938
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 248.3
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'