missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3'-Diethyloxadicarbocyaniniodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031858
26.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14806-50-9
C23H23IN2O2
486.35
MFCD00011953,MFCD00011953
CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
91972131
CHEBI:51899
(2Z)-3-Ethyl-2-[5-(3-Ethyl-1,3-Benzoxazol-3-ium-2-yl)Penta-2,4-Dienyliden]-1,3-Benzoxazol;Iod
[I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14806-50-9
C23H23IN2O2
486.35
MFCD00011953,MFCD00011953
CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
91972131
CHEBI:51899
(2Z)-3-Ethyl-2-[5-(3-Ethyl-1,3-Benzoxazol-3-ium-2-yl)Penta-2,4-Dienyliden]-1,3-Benzoxazol;Iod
[I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide
Schmelzpunkt ∽215°C (decomposition)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 486.36
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'