Learn More
3,3'-Diethylthiatricarbocyanin-Perchlorat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3'-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate |
CAS | 22268-66-2 |
Schmelzpunkt | 180°C to 182°C |
Summenformel | C25H25ClN2O4S2 |
MDL-Nummer | MFCD00041995 |
Menge | 500 mg |
Synonym | DTTC perchlorate |
InChI-Schlüssel | PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
IUPAC-Name | (2E)-3-Ethyl-2-[(2E,4E,6E)-7-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienyliden]-1,3-benzothiazol;perchlorat |