Learn More
3,3-Difluorcyclobutanaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3-Difluorocyclobutanamine Hydrochloride |
| CAS | 637031-93-7 |
| Summenformel | C4H8ClF2N |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (3,3-Difluorocyclobutyl)amine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7F2N.ClH/c5-4(6)1-3(7)2-4;/h3H,1-2,7H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1CC(F)(F)C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.56 |