missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl-2,4,5,6-d4)triaz-1-ene, TRC

Artikelnummer. 30179759
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179759 25 mg 25 Milligramm
30179899 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD15346225MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2519481-67-3
Summenformel C8 D4 H6 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.215
Synonym 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4
IUPAC-Name N-methyl-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrophenyl)diazenyl]methanamine
SMILES [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D
Formelmasse 198.105
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.