Learn More
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 207.27 |
| Reinheit (%) | 95% |